About This Item
Linear Formula:
13C6H5NO
CAS Number:
Molecular Weight:
113.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
양식
powder
mp
65-69 °C
질량 이동
M+6
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5NO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
NLRKCXQQSUWLCH-IDEBNGHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.