705373
1,7-Dimethylxanthine-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
동의어(들):
1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6-dione-(dimethyl-d6), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurine-(dimethyl-d6), Paraxanthine-(dimethyl-d6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7D6H2N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
186.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥97% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3,2D3
InChI key
QUNWUDVFRNGTCO-WFGJKAKNSA-N