주요 문서
705306
Sigma-Aldrich
Dicamba-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid-(ring-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H6Cl2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
226.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
112-116  °C
질량 이동
M+6
저장 온도
−20°C
SMILES string
CO[13c]1[13c](Cl)[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI key
IWEDIXLBFLAXBO-WBJZHHNVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)