주요 문서
705225
Sigma-Aldrich
7-Methylxanthine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (with variable 15N labeling at N9)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
동의어(들):
2,6-Dihydroxy-7-methylpurine-2,4,5,6-13C4, 1,3-15N2 (partial 15N labeling at N9)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C2H615N2N2O2
Molecular Weight:
172.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
동위원소 순도
≥98 atom %
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
질량 이동
M+7
저장 온도
−20°C
−20°C
SMILES string
Cn1c[15n][13c]2[15NH][13C](=O)[15NH][13C](=O)[13c]12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI key
PFWLFWPASULGAN-JVYICBGUSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)