주요 문서
704555
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
95%
동의어(들):
3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15BFNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
223.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
124-128 °C
작용기
fluoro
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccncc2F
InChI
1S/C11H15BFNO2/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-5-6-14-7-9(8)13/h5-7H,1-4H3
InChI key
MLFGHAHGSVFKMI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)