주요 문서
704032
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrIN2
CAS Number:
Molecular Weight:
298.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
powder
mp
112-113 °C
작용기
bromo
iodo
SMILES string
Nc1ncc(Br)cc1I
InChI
1S/C5H4BrIN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChI key
XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)