주요 문서
703052
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylboron trifluoromethanesulfonate
97%
동의어(들):
Dicyclohexylboron triflate, Dicyclohexylboryl trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H22BF3O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
326.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
59-65 °C
작용기
fluoro
triflate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)S(=O)(=O)OB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C13H22BF3O3S/c15-13(16,17)21(18,19)20-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI key
FBVDLYBQGQLANQ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)