주요 문서
702595
Sigma-Aldrich
Zinc-70Zn gluconate
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O1470Zn
Molecular Weight:
460.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
72 atom % 70Zn
분석
97% (CP)
양식
powder
분자량
458.96 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
mp
172-175 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[70Zn]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Zn/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1/i;;1+5
InChI key
WHMDKBIGKVEYHS-WKLCWQAVSA-L
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)