주요 문서
70240
Sigma-Aldrich
Sodium 1,5-naphthalenedisulfonate dibasic
technical, ~85% (T)
동의어(들):
1,5-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6Na2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
332.26
Beilstein:
3642373
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
~85% (T)
양식
powder
작용기
sulfonic acid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc2c(cccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
YGSZNSDQUQYJCY-UHFFFAOYSA-L
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)