주요 문서
701513
Sigma-Aldrich
6-Methoxy-3-nitropyridine-2-acetonitrile
97%
동의어(들):
(6-Methoxy-3-nitro-2-pyridyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
193.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
117-122 °C
작용기
nitrile
nitro
SMILES string
COc1ccc(c(CC#N)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7N3O3/c1-14-8-3-2-7(11(12)13)6(10-8)4-5-9/h2-3H,4H2,1H3
InChI key
KOOPAOCWSWOMQI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)