주요 문서
701203
Sigma-Aldrich
Dichloro(dicyclopentadienyl)platinum(II)
97%
동의어(들):
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-Methano-1H-indene, 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-indene, platinum complex, 4,7-Methano-1H-indene, Dichloro[(2,3,5,6-η)-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methano-1H-indene]-platinum, Platinum, dichloro(3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12Cl2Pt
CAS Number:
Molecular Weight:
398.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
220-222 °C
SMILES string
Cl[Pt]Cl.C1C=CC2[C@H]3C[C@H](C=C3)C12
InChI
1S/C10H12.2ClH.Pt/c1-2-9-7-4-5-8(6-7)10(9)3-1;;;/h1-2,4-5,7-10H,3,6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/t7-,8+,9?,10?;;;/m1.../s1
InChI key
WGIHWYYQPYXMJF-FNUOOURPSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)