주요 문서
700509
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 nosylate (methyl 4-nitrobenzenesulfonate)
99 atom % 13C, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC6H4D3NO5S
Molecular Weight:
221.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % D
양식
powder
mp
89-92  °C
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO5S/c1-13-14(11,12)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3/i1+1D3
InChI key
RMNJNEUWTBBZPT-KQORAOOSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)