주요 문서
699330
Sigma-Aldrich
7-Azaindole-(pyridine-15N)
98 atom % 15N, 97% (CP)
동의어(들):
1H-Pyrrolo(2,3-b)pyridine-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H615NN
Molecular Weight:
119.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
양식
powder
mp
105-107 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
c1c[15n]c2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9)/i8+1
InChI key
MVXVYAKCVDQRLW-VJJZLTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)