주요 문서
699322
Sigma-Aldrich
N-Trimethylsilylbenzaldimine
95%
동의어(들):
(Benzylidene)(trimethylsilyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15NSi
CAS Number:
Molecular Weight:
177.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.521
bp
50-60 °C
density
0.85+/-0.1 g/mL at 25 °C
작용기
phenyl
SMILES string
C[Si](C)(C)\N=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NSi/c1-12(2,3)11-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b11-9+
InChI key
ATGAAABKKYCMRZ-PKNBQFBNSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
120.0 °F
Flash Point (°C)
48.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)