주요 문서
698571
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
2-(4,5-Dihydrofuran-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,5-Dihydro-5-furylboronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H17BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
196.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.467
density
1.018 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCO2
InChI
1S/C10H17BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-6-5-7-12-8/h6H,5,7H2,1-4H3
InChI key
QLKFMGAHJYGUES-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)