About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20
CAS Number:
Molecular Weight:
164.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: ligand
refractive index
n20/D 1.474
density
0.811 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
InChI key
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F
Flash Point (°C)
71.1 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.