주요 문서
697869
Sigma-Aldrich
Methyl 2-fluoropyridine-4-carboxylate
97%
동의어(들):
Methyl 2-Fluoroisonicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6FNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
155.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.488
density
1.251 g/mL at 25 °C
작용기
ester
fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccnc(F)c1
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
MTZKFHSYUSUUIU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F
Flash Point (°C)
93.3 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)