주요 문서
694487
Sigma-Aldrich
2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H6ClNO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
235.64
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
bp
135-137 °C/0.7 mmHg
mp
41-45 °C
작용기
nitro
SMILES string
Cc1ccc(cc1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3
InChI key
WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)