주요 문서
694126
Sigma-Aldrich
Methoxyallene
technical grade
동의어(들):
1-Methoxy-1,2-propadiene, Methyl propadienyl ether, NSC 363923
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O
CAS Number:
Molecular Weight:
70.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.429
density
0.832 g/mL at 25 °C
작용기
ether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC=C=C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h4H,1H2,2H3
InChI key
RRWJXAJEGRDMQH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Multicomponent reactions with nitriles and carboxylic acids followed by cyclocondensation for synthesis of enantiopure pyridines
  • Intermolecular hydroamination
  • One-pot synthesis of alkoxy and (alkylsulfanyl)-substituted pyrroles and dihydropyridines
  • Intermolecular [4+2] cycloaddition with dienes
  • Allenyl cyclization and subsequent transformation into dicarbonyl, cyclopentenones, and butenolide compounds
  • Insertion reactions of C-C pi-bonds into alkylidenesilacyclopropanes
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-20.0 °F
Flash Point (°C)
-28.9 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1