주요 문서
693898
Sigma-Aldrich
Tricalcium phosphate hydrate
nanopowder, <200 nm particle size (BET)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ca3(PO4)2 ·xH2O
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
설명
alpha-phase
Quality Level
양식
nanopowder
입자 크기
<100 nm (TEM)
<200 nm (BET)
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
법적 정보
Product of Engi-Mat Co.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Chemistry in Flames: From Oxide to Salt and Metal Nanoparticles.
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.