주요 문서
689696
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 2,000
동의어(들):
O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.22
분자량
average Mn 2,000
Quality Level
반응 적합성
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.