주요 문서
689491
Sigma-Aldrich
D-Proline methyl ester hydrochloride
≥98.0% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H11NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
Beilstein:
4714125
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (AT)
양식
crystals
광학 활성
[α]/D 33.0±2.0°, c = 1 in H2O
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
HQEIPVHJHZTMDP-NUBCRITNSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 3
1 of 3