About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H21BO2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.450
density
0.888 g/mL at 25 °C
SMILES string
C\C(C)=C(/C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
InChI
1S/C11H21BO2/c1-8(2)9(3)12-13-10(4,5)11(6,7)14-12/h1-7H3
InChI key
LMHXDKYPKRJWKS-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
160.0 °F
Flash Point (°C)
71.1 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.