분석
97%
양식
powder
mp
121-125 °C
SMILES string
[O-][n+]1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O/c11-10-6-5-9-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H
InChI key
OARGFWQSVACNCO-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Coupling partner in Pd-catalyzed direct arylation reactions.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Campeau, L. C. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 35-35 (2007)