주요 문서
687650
Sigma-Aldrich
But-3-enylboronic acid
≥95%
동의어(들):
3-Butenylboronic acid, But-1-ene-4-boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2CH2B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
powder
mp
84-90 °C
작용기
allyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)CCC=C
InChI
1S/C4H9BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h2,6-7H,1,3-4H2
InChI key
WHTULVNQGYJCSG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride.
애플리케이션
Reactant for:
  • Ag(I)-promoted Suzuki-Miyaura cross-couplings
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)