주요 문서
686336
Sigma-Aldrich
(R)-4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
95%
동의어(들):
(R)-1-(4-Bromophenyl)ethanol, (R)-4′-Bromo-1-phenylethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
201.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
refractive index
n20/D 1.569
density
1.322 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6,10H,1H3/t6-/m1/s1
InChI key
XTDTYSBVMBQIBT-ZCFIWIBFSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)