주요 문서
684198
Sigma-Aldrich
2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2CHI
Molecular Weight:
176.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
≥98% (CP)
양식
liquid
분자량
175.91 by atom % calculation
포함
copper as stabilizer
bp
88-90 °C
density
1.763 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
FMKOJHQHASLBPH-WFGJKAKNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
107.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
42 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)