주요 문서
684104
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride
95%
동의어(들):
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H28N2 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
369.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −129°, c = 1 in H2O
mp
>300 °C
작용기
amine
SMILES string
Cl.Cl.Cc1cc(C)c([C@H](N)[C@@H](N)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C20H28N2.2ClH/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(21)20(22)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6;;/h7-10,19-20H,21-22H2,1-6H3;2*1H/t19-,20-;;/m0../s1
InChI key
HSFKFAWYBTVLDG-TULUPMBKSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)