주요 문서
683566
Sigma-Aldrich
1-(Ethoxycarbonylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
Ethyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H21BN2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
280.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4814
작용기
ester
SMILES string
CCOC(=O)Cn1cc(cn1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21BN2O4/c1-6-18-11(17)9-16-8-10(7-15-16)14-19-12(2,3)13(4,5)20-14/h7-8H,6,9H2,1-5H3
InChI key
YUEZJHOSHBTWPV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)