주요 문서
683019
Sigma-Aldrich
trans-4-Bromocinnamaldehyde
97%
동의어(들):
E-3-(4-Bromophenyl)-2-propenal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7BrO
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
78-82 °C
작용기
aldehyde
bromo
SMILES string
Brc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
InChI key
XYRAWLRFGKLUMW-OWOJBTEDSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)