About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7FO3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
97%
mp
170-175 °C
작용기
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCc1ccc(C(O)=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-7-3-5(4-10)1-2-6(7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI key
ZCRWSMHXYHEAQD-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.