주요 문서
681717
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxybenzoic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H12O3
CAS Number:
Molecular Weight:
228.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
133-137 °C
작용기
carboxylic acid
phenyl
SMILES string
OC(=O)c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-14(16)12-7-4-8-13(9-12)17-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChI key
CISXCTKEQYOZAM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)