About This Item
Linear Formula:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
90%
양식
solid
mp
224-228 °C
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChI key
ATRFDLFMCLYROQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
May contain varying amounts of anhydride
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable