주요 문서
678899
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile
97%
동의어(들):
4-Cyano-2-fluoroiodobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H3FIN
CAS Number:
Molecular Weight:
247.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
113-117 °C
작용기
fluoro
iodo
nitrile
SMILES string
Fc1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C7H3FIN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI key
NPKQMCCUPXZXFI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)