주요 문서
676322
Sigma-Aldrich
(S)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
95%
동의어(들):
(2S)-1-Boc-4-oxopipecolic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
243.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
solid
광학 활성
[α]22/D -18.5°, c = 1 in chloroform
mp
121-125 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
carboxylic acid
ketone
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(16)12-5-4-7(13)6-8(12)9(14)15/h8H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)