About This Item
Linear Formula:
CH3SO2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
97.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
분석
98% (CP)
bp
167 °C/10 mmHg
density
1.496 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]OS(C)(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S/c1-5(2,3)4/h1H3,(H,2,3,4)/i/hD
InChI key
AFVFQIVMOAPDHO-DYCDLGHISA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
338.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
170 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.