분석
97%
refractive index
n20/D 1.5037
bp
58-62 °C/100 mbar
density
1.654 g/mL at 25 °C
작용기
bromo
hydroxyl
SMILES string
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
InChI key
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76.7 °C - closed cup