주요 문서
673331
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,2R)-(–)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(4-morpholinylmethyl)phenol]
97%
동의어(들):
N,N′-Bis[(E)-5-(tert-butyl)-2-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)benzylidene]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexanediamine]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C38H56N4O4
CAS Number:
Molecular Weight:
632.88
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
132-140 °C
작용기
ether
imine
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(CN2CCOCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCOCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C38H56N4O4/c1-37(2,3)31-19-27(35(43)29(21-31)25-41-11-15-45-16-12-41)23-39-33-9-7-8-10-34(33)40-24-28-20-32(38(4,5)6)22-30(36(28)44)26-42-13-17-46-18-14-42/h19-24,33-34,43-44H,7-18,25-26H2,1-6H3/b39-23+,40-24+/t33-,34-/m1/s1
InChI key
ZSDPYCVORQDIHQ-DSANSEMASA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)