주요 문서
670596
Sigma-Aldrich
O-[2-(Boc-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol 5,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
Quality Level
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)