주요 문서
669946
Sigma-Aldrich
O-[2-(Biotinyl-amino)ethyl]-O′-(2-carboxyethyl)polyethylene glycol
Mp 3,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.22
분자량
Mp 3,000
Quality Level
Ω-끝
carboxylic acid
α-끝
biotin
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)