주요 문서
669024
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3, d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(DO13CD2)213CDOD
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
bio NMR: suitable
bp
182 °C
mp
20 °C
density
1.409 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+11
SMILES string
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
320.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
160 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com