주요 문서
667293
Sigma-Aldrich
4-Chloroacetophenone-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H7ClO
Molecular Weight:
160.55
UNSPSC 코드:
12352101
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
98% (CP)
분자량
160.49 by atom % calculation
bp
232 °C
density
1.237 g/mL at 25 °C
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)