About This Item
Linear Formula:
(CH3)CHOC6H5(CHO)B(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
208.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
mp
98-102 °C
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)Oc1ccc(cc1C=O)B(O)O
InChI
1S/C10H13BO4/c1-7(2)15-10-4-3-9(11(13)14)5-8(10)6-12/h3-7,13-14H,1-2H3
InChI key
MFWMHBLPARKSLU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
- Used as a lubricating additive in grease for reducing fretting wear
기타 정보
May contain varying amounts of anhydride
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.