주요 문서
666718
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Octanol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.426
bp
174-176 °C
density
0.819 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
CCCCC[C@@H](O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
NMRPBPVERJPACX-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)