주요 문서
665908
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-N-methylaniline
97%
동의어(들):
4-N-Methylaminoacetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11NO
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
103-107 °C
작용기
amine
ketone
SMILES string
CNc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-7(11)8-3-5-9(10-2)6-4-8/h3-6,10H,1-2H3
InChI key
GDBAYICEBDZUNM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)