주요 문서
664030
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CH3)CN
CAS Number:
Molecular Weight:
135.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
47-51 °C
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)