About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2BrN3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
228.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
95%
양식
solid
mp
101-106 °C
작용기
bromo
nitrile
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrN3O2/c7-4-1-6(10(11)12)5(2-8)9-3-4/h1,3H
InChI key
OBVYONPVHIOJJZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges