주요 문서
658928
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-OH-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO13CH213CH(15NH− Fmoc)13CO2-t-Bu
CAS Number:
Molecular Weight:
387.41
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
bio NMR: suitable
mp
131-136 °C
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+4
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)O[13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i13+1,19+1,20+1,23+1
InChI key
REITVGIIZHFVGU-FIEXIFIBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)