주요 문서
658766
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropoxybenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18O2
CAS Number:
Molecular Weight:
194.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.495
bp
89.5-95 °C/3 mmHg
density
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1
InChI
1S/C12H18O2/c1-9(2)13-11-6-5-7-12(8-11)14-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI key
REKFSOLBSHAFDG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)