주요 문서
657743
Sigma-Aldrich
1-[4-(Trifluoromethyl)benzyl]piperazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15F3N2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.491
bp
88-89 °C/0.02 mmHg
density
1.239 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-10(2-4-11)9-17-7-5-16-6-8-17/h1-4,16H,5-9H2
InChI key
FAFAFWFQFVLXGF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)